Stampa…
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303161-1G PC303161-250MG
APOSPC303161-1GEA 540 EUR
APOSPC303161-1G APOSPC303161-250MG
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₉H₈F₄O
Peso molecolare: 208.153 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28054201
CAS Number: 1706458-48-1