Stampa…
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303160-5G PC303160-1G
APOSPC303160-5GEA 541 EUR
APOSPC303160-5G APOSPC303160-1G
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)aniline 97%
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₈H₇F₄N
Peso molecolare: 193,141 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27986857
CAS Number: 1511180-15-6