Stampa…
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC303158-1G PC303158-250MG
APOSPC303158-1GEA 541 EUR
APOSPC303158-1G APOSPC303158-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Peso molecolare: 259,009 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28054205
CAS Number: 1706430-32-1