2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303155-1G
PC303155-250MG
APOSPC303155-1GEA
507
EUR
APOSPC303155-1G
APOSPC303155-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula:
C₉H₆F₄O₂ Peso molecolare: 222,136 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28103359 CAS Number: 1824048-54-5 |