2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC303154-1G
PC303154-250MG
APOSPC303154-1GEA
507
EUR
APOSPC303154-1G
APOSPC303154-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula:
C₉H₆F₄O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28103358 CAS Number: 1824270-96-3 |