Stampa…
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303153-1G PC303153-250MG
APOSPC303153-1GEA 493 EUR
APOSPC303153-1G APOSPC303153-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28054189
CAS Number: 1706458-41-4