Stampa…
2,4-Dichloro-6-(pentafluorosulphur)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303151-1G PC303151-5G
APOSPC303151-1GEA 350 EUR
APOSPC303151-1G APOSPC303151-5G
2,4-Dichloro-6-(pentafluorosulphur)aniline 97%
2,4-Dichloro-6-(pentafluorosulphur)aniline
Formula: C₆H₄Cl₂F₅NS
Peso molecolare: 288,066 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28054186
CAS Number: 1706446-47-0