Stampa…
5-Fluoro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303150-1G PC303150-5G
APOSPC303150-1GEA 406 EUR
APOSPC303150-1G APOSPC303150-5G
5-Fluoro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Fluoro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₈H₇F₄NO
Peso molecolare: 209,141 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27986861
CAS Number: 1706430-25-2