Stampa…
3-Butoxy-2,6-difluorobenzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303148-10G PC303148-5G PC303148-1G
APOSPC303148-10GEA 632 EUR
APOSPC303148-10G APOSPC303148-5G APOSPC303148-1G
3-Butoxy-2,6-difluorobenzyl bromide 97%
3-Butoxy-2,6-difluorobenzyl bromide
Formula: C₁₁H₁₃BrF₂O
Peso molecolare: 279,121 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27986842
CAS Number: 1706446-25-4
UN: 3265
ADR: 8,II