Stampa…
3-Butoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303141-10G PC303141-5G
APOSPC303141-10GEA 564 EUR
APOSPC303141-10G APOSPC303141-5G
3-Butoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 98%
3-Butoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol
Formula: C₁₁H₁₄F₂O₂
Peso molecolare: 216,224 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27986841
CAS Number: 1706435-02-0