Stampa…
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303138-1G PC303138-250MG
APOSPC303138-1GEA 710 EUR
APOSPC303138-1G APOSPC303138-250MG
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formula: C₁₁H₁₁F₃O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27986835
CAS Number: 1706446-17-4