2,5-Dichloro-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₄Cl₂F₃N Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD27986858 CAS Number: 103995-81-9 UN: 1759 ADR: 8,III |