Stampa…
3-Fluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303124-1G PC303124-5G
APOSPC303124-1GEA 250 EUR
APOSPC303124-1G APOSPC303124-5G
3-Fluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
Formula: C₉H₈FNO
Peso molecolare: 165,164 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832388
CAS Number: 1017779-73-5