Stampa…
3,6-Dichloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
PC303122-1G PC303122-10G PC303122-5G
APOSPC303122-1GEA 259 EUR
APOSPC303122-1G APOSPC303122-10G APOSPC303122-5G
3,6-Dichloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
3,6-Dichloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₈Cl₂FNO₂
Peso molecolare: 252.07 g/mol
Punto di fusione: 265 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832308
CAS Number: 1256482-67-3