Stampa…
3-Butoxy-2,6-difluorophenylacetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303119-1G PC303119-5G
APOSPC303119-1GEA 227 EUR
APOSPC303119-1G APOSPC303119-5G
3-Butoxy-2,6-difluorophenylacetic acid 97%
3-Butoxy-2,6-difluorophenylacetic acid
Formula: C₁₂H₁₄F₂O₃
Peso molecolare: 244,235 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27986844
CAS Number: 1706446-28-7