Stampa…
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC303104-5G PC303104-1G
APOSPC303104-5GEA 246 EUR
APOSPC303104-5G APOSPC303104-1G
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzylamine 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₉H₇F₆N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06212780
CAS Number: 286010-20-6
UN: 3259
ADR: 8,III