Stampa…
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC303103-10G PC303103-5G
APOSPC303103-10GEA 396 EUR
APOSPC303103-10G APOSPC303103-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzamide
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₉H₈F₃NO
Peso molecolare: 203,161 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660293
CAS Number: 886502-71-2