Stampa…
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303094-1G PC303094-250MG
APOSPC303094-1GEA 569 EUR
APOSPC303094-1G APOSPC303094-250MG
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₁₁H₁₀F₃NO
Peso molecolare: 229,198 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27986834
CAS Number: 1706430-20-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III