Stampa…
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC303088-5G PC303088-1G
APOSPC303088-5GEA 203 EUR
APOSPC303088-5G APOSPC303088-1G
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzamide 97%
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzamide
Formula: C₉H₁₀FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660266
CAS Number: 886501-71-9