Stampa…
4-Chloro-3,5-difluorobenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC303081-10G PC303081-5G PC303081-1G
APOSPC303081-10GEA 644 EUR
APOSPC303081-10G APOSPC303081-5G APOSPC303081-1G
4-Chloro-3,5-difluorobenzyl bromide
4-Chloro-3,5-difluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₄BrClF₂
Peso molecolare: 241,46 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23795325
CAS Number: 1400991-56-1
UN: 3265
ADR: 8,III