Stampa…
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303072-1G PC303072-250MG
APOSPC303072-1GEA 2210 EUR
APOSPC303072-1G APOSPC303072-250MG
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₈H₆ClF₃O₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18399740
CAS Number: 1261683-44-6