Stampa…
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303059-1G PC303059-250MG
APOSPC303059-1GEA 0 EUR
APOSPC303059-1G APOSPC303059-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Formula: C₈H₅ClF₃NO₂
Peso molecolare: 239,579 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660308
CAS Number: 886503-25-9