Stampa…
3-Butoxy-6-chloro-2-fluorobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303055-1G PC303055-5G
APOSPC303055-1GEA 203 EUR
APOSPC303055-1G APOSPC303055-5G
3-Butoxy-6-chloro-2-fluorobenzoic acid 97%
3-Butoxy-6-chloro-2-fluorobenzoic acid
Formula: C₁₁H₁₂ClFO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27986836
CAS Number: 1706435-00-8