Stampa…
3-Butoxy-6-chloro-2-fluorobenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303054-1G PC303054-5G
APOSPC303054-1GEA 205 EUR
APOSPC303054-1G APOSPC303054-5G
3-Butoxy-6-chloro-2-fluorobenzaldehyde 97%
3-Butoxy-6-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₂ClFO₂
Peso molecolare: 230,663 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27986837
CAS Number: 1706430-68-3