Stampa…
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303038-5G PC303038-1G
APOSPC303038-5GEA 205 EUR
APOSPC303038-5G APOSPC303038-1G
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzamide 98%
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₁₀H₇F₆NO₂
Peso molecolare: 287,158 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00729121
CAS Number: 259655-26-0