Stampa…
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303032-10G PC303032-5G PC303032-1G
APOSPC303032-10GEA 447 EUR
APOSPC303032-10G APOSPC303032-5G APOSPC303032-1G
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide 97%
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide
Formula: C₉H₉BrF₂O
Peso molecolare: 251,068 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258718
CAS Number: 1017779-82-6