Stampa…
2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)nitrobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303021-10G PC303021-5G PC303021-1G
APOSPC303021-10GEA 1900 EUR
APOSPC303021-10G APOSPC303021-5G APOSPC303021-1G
2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)nitrobenzene 97%
2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)nitrobenzene
Formula: C₆H₂Cl₂F₅NO₂S
Peso molecolare: 318,049 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23795321
CAS Number: 1431329-68-8