Stampa…
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC303013-10G PC303013-5G
APOSPC303013-10GEA 463 EUR
APOSPC303013-10G APOSPC303013-5G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzamide
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₈H₄Cl₂F₃NO
Peso molecolare: 258,025 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660272
CAS Number: 186517-38-4