Stampa…
5-Fluoro-2-methoxybenzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC303006-1G PC303006-5G
APOSPC303006-1GEA 98.6 EUR
APOSPC303006-1G APOSPC303006-5G
5-Fluoro-2-methoxybenzoyl chloride
5-Fluoro-2-methoxybenzoyl chloride
Formula: C₈H₆ClFO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832309
CAS Number: 704-03-0
UN: 3265
ADR: 8,III