Stampa…
4-Fluoro-3-methylphenylacetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (4-Fluoro-3-methylphenyl)acetonitrile
PC302996-10G PC302996-5G PC302996-1G
APOSPC302996-10GEA 361 EUR
APOSPC302996-10G APOSPC302996-5G APOSPC302996-1G
4-Fluoro-3-methylphenylacetonitrile 98%
4-Fluoro-3-methylphenylacetonitrile
Formula: C₉H₈FN
Peso molecolare: 149,165 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832240
CAS Number: 1000548-41-3
UN: 3276
ADR: 6.1,II