Stampa…
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (4-Fluoro-3,5-dimethylphenyl)methanol
PC302994-10G PC302994-5G
APOSPC302994-10GEA 315 EUR
APOSPC302994-10G APOSPC302994-5G
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzyl alcohol 98%
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzyl alcohol
Formula: C₉H₁₁FO
Peso molecolare: 154,181 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660267
CAS Number: 886501-76-4