Stampa…
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC302993-10G PC302993-5G
APOSPC302993-10GEA 328 EUR
APOSPC302993-10G APOSPC302993-5G
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzoyl chloride
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzoyl chloride
Formula: C₉H₈ClFO
Peso molecolare: 186,611 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660265
CAS Number: 886501-66-2