Stampa…
4-Chloro-3,5-difluorobenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
PC302982-10G PC302982-5G
APOSPC302982-10GEA 551 EUR
APOSPC302982-10G APOSPC302982-5G
4-Chloro-3,5-difluorobenzyl alcohol
4-Chloro-3,5-difluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅ClF₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23795324
CAS Number: 1431329-58-6