Stampa…
4'-Chloro-3',5'-difluoroacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302980-5G PC302980-1G
APOSPC302980-5GEA 575 EUR
APOSPC302980-5G APOSPC302980-1G
4'-Chloro-3',5'-difluoroacetophenone 98%
4'-Chloro-3',5'-difluoroacetophenone
Formula: C₈H₅ClF₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11553418
CAS Number: 1256352-85-8