Stampa…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302979-5G PC302979-1G
APOSPC302979-5GEA 0 EUR
APOSPC302979-5G APOSPC302979-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₅ClF₃N
Peso molecolare: 219,591 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116011
CAS Number: 22902-82-5