Stampa…
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302978-10G PC302978-5G PC302978-25G
APOSPC302978-10GEA 190 EUR
APOSPC302978-10G APOSPC302978-5G APOSPC302978-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆ClF₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660248
CAS Number: 886500-89-6