Stampa…
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302970-10G PC302970-5G PC302970-1G
APOSPC302970-10GEA 405 EUR
APOSPC302970-10G APOSPC302970-5G APOSPC302970-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formula: C₁₀H₆ClF₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06205746
CAS Number: 773132-29-9