4,5-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302968-10G
PC302968-5G
APOSPC302968-10GEA
316
EUR
APOSPC302968-10G
APOSPC302968-5G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol 97%
4,5-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol
Formula:
C₈H₈F₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06660347 CAS Number: 886761-72-4 |