Stampa…
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302954-1G PC302954-5G PC302954-10G
APOSPC302954-1GEA 181 EUR
APOSPC302954-1G APOSPC302954-5G APOSPC302954-10G
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₅F₄N
Peso molecolare: 203,136 g/mol
Punto di fusione: 27…29 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832250
CAS Number: 1000526-58-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III