Stampa…
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302953-10G PC302953-5G PC302953-1G
APOSPC302953-10GEA 316 EUR
APOSPC302953-10G APOSPC302953-5G APOSPC302953-1G
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl bromide 98%
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl bromide
Formula: C₉H₉BrF₂O
Peso molecolare: 251,068 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11519372
CAS Number: 1092461-30-7