Stampa…
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxycinnamic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC302951-10G PC302951-5G
APOSPC302951-10GEA 406 EUR
APOSPC302951-10G APOSPC302951-5G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxycinnamic acid
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxycinnamic acid
Formula: C₁₀H₈ClFO₃
Peso molecolare: 230,62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116009
CAS Number: 886501-39-9