Stampa…
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302948-10G PC302948-5G
APOSPC302948-10GEA 449 EUR
APOSPC302948-10G APOSPC302948-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆ClF₃O₂
Peso molecolare: 226,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660310
CAS Number: 433926-47-7