Stampa…
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC302947-10G PC302947-5G
APOSPC302947-10GEA 0 EUR
APOSPC302947-10G APOSPC302947-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formula: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Peso molecolare: 259,009 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660307
CAS Number: 886503-20-4