3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302945-10G
PC302945-5G
PC302945-1G
APOSPC302945-10GEA
405
EUR
APOSPC302945-10G
APOSPC302945-5G
APOSPC302945-1G
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzyl bromide 98%
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzyl bromide
Formula:
C₉H₉BrClFO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09832342 CAS Number: 1017778-91-4 |