Stampa…
3-Butoxy-2,6-difluorobenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302941-10G PC302941-5G PC302941-1G
APOSPC302941-10GEA 309 EUR
APOSPC302941-10G APOSPC302941-5G APOSPC302941-1G
3-Butoxy-2,6-difluorobenzaldehyde 97%
3-Butoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₂F₂O₂
Peso molecolare: 214,209 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27986832
CAS Number: 1706461-13-3