Stampa…
3,5-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302940-10G PC302940-5G
APOSPC302940-10GEA 316 EUR
APOSPC302940-10G APOSPC302940-5G
3,5-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol 98%
3,5-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol
Formula: C₈H₈F₂O₂
Peso molecolare: 174.145 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660332
CAS Number: 131782-51-9