Stampa…
3-(3,4,5-Trifluorophenyl)propionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(3,4,5-Trifluorophenyl)propanoic acid
PC302938-10G PC302938-5G PC302938-1G
APOSPC302938-10GEA 316 EUR
APOSPC302938-10G APOSPC302938-5G APOSPC302938-1G
3-(3,4,5-Trifluorophenyl)propionic acid 97%
3-(3,4,5-Trifluorophenyl)propionic acid
Formula: C₉H₇F₃O₂
Peso molecolare: 204,146 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660216
CAS Number: 886499-50-9