Stampa…
3-(2,4,5-Trifluorophenyl)propionic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302937-10G PC302937-5G PC302937-1G
APOSPC302937-10GEA 309 EUR
APOSPC302937-10G APOSPC302937-5G APOSPC302937-1G
3-(2,4,5-Trifluorophenyl)propionic acid 98%
3-(2,4,5-Trifluorophenyl)propionic acid
Formula: C₉H₇F₃O₂
Peso molecolare: 204,146 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660217
CAS Number: 651047-33-5