Stampa…
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302928-10G PC302928-5G PC302928-1G
APOSPC302928-10GEA 463 EUR
APOSPC302928-10G APOSPC302928-5G APOSPC302928-1G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formula: C₁₀H₈F₃NO₂
Peso molecolare: 231,171 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972914
CAS Number: 886503-57-7