Stampa…
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
PC302906-10G PC302906-5G
APOSPC302906-10GEA 405 EUR
APOSPC302906-10G APOSPC302906-5G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₅Cl₂F₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660274
CAS Number: 886501-93-5